Fontos dokumentumok
464228
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
submicron powder, 99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Szinonimák:
YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
Teszt
99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Forma
submicron powder
tartalmaz
~8 wt. % yttria as stabilizer
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
5.0-9.0 m2/g
részecskeméret
~700 nm
mp
>2,600 °C (lit.)
sűrűség
>5.95 g/cm3 (when sintered at 1450º C for 4 hours)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments
- membranes for micro energy conversion devices
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.