Fontos dokumentumok
572330
Cerium(IV) oxide-gadolinium doped
nanopowder, contains 10 mol % gadolinium as dopant
Szinonimák:
Gadolinium doped ceria
About This Item
Javasolt termékek
form
nanopowder
Minőségi szint
tartalmaz
10 mol % gadolinium as dopant
összetétel
Ce0.9Gd0.1O2
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
>100 m2/g
részecskeméret
5-10 nm (crystallite size)
<500 nm (secondary)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.