Merck
641669
Sigma-Aldrich
Nickel zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Nickel zinc ferrite, Zinc nickel ferrite, Zinc nickel iron oxide
About This Item
Lineáris képlet:
NiZnFe4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
411.46
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
nanopowder
részecskeméret
<100 nm (BET)
sűrűség
2.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni++].[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O.Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGKOQBJLEIRRCP-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
[Changes in the blood protein spectrum of white rats exposed to inhalational uptake of ferrites].
V D Aleshina et al.
Gigiena i sanitariia, (6)(6), 63-65 (1986-06-01)
P Majewski et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(26), 7961-7968 (2008-07-12)
We report on the spontaneous covalent growth of monomolecular adlayers on mixed nickel-zinc nanoferrite colloidal suspensions (ferrofluids). Synthesized nanoparticles were subjected to surface modification by means of acid chloride chemistry, leading to the formation of covalent bonds between the hydroxy
[Embryotoxic action of nickel-zinc ferrite in body uptake by inhalation].
N N Govorunova et al.
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 79-80 (1984-05-01)
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.