704296
Lanthanum strontium manganite
LSM-20, ≥99%
Teszt
≥99%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 231.58 g/mol
összetétel
La0.8Sr0.2MnO3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.