Fontos dokumentumok
696307
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Szinonimák:
[(iPr)CuCl], [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(\C2=[Cu]\Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.ClH.Cu/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPUFNIIPFXQOCB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes