Merck
420042
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCH(CH3)MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in THF
bp
67 °C
sűrűség
0.917 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC([Mg]Cl)C=C
InChI
1S/C4H7.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3-4H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTJGBPYEBKZQGE-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
1-Methyl-2-propenylmagnesium chloride is a Grignard type allylating reagent that can be used for the preparation of corresponding homoallylic alcohols by reacting with various aldehydes. It can also be utilized in the synthesis of 3,4-dihydro-4-(1-methyl-2-propen-1-yl)-2(1H)-pyrimidinethione derivatives by treating with 2-mercaptopyrimidine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Water accelerated allylation of aldehydes by using water tolerant Grignard-type allylating agents from allylmagnesium chloride and various metallic salts
Fukuma T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 31(3), 376-377 (2002)
Addition of Organolithium and Grignard Reagents to Pyrimidine-2 (1 H)-thione: Easy Access to 4-Substituted 3, 4-Dihydropyrimidine-2 (1 H)-thiones
Sosnicki JG
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(8), 1946-1957 (2009)