Merck
SMB00937
Sigma-Aldrich
Fatty Acid Methyl Esters Standard Mixture
Szinonimák:
FAME, fatty acids, standard mixture
Méret kiválasztása
1 ML
79 400,00 Ft
79 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
79 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
79 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 vial
oldhatóság
soluble, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
The Fatty Acid Methyl Esters Standard Mixture is a metabolite mixture comprised of 13 fatty acids. Fatty acid methyl esters are dissolved in chloroform to the stated concentrations of ± 4%. This product was formulated for use as a retention marker for high-throughput GC/MS metabolomic analysis.
Alkalmazás
Used as a QC sample for GC-MS-based metabolomics studies.
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)-based metabolomics is used to identify and quantify small-molecule metabolites such as small acids, alcohols, hydroxyl acids, amino acids, sugars, fatty acids, sterols, catecholamines, drugs, and toxins[1].
Fatty acid methyl esters used in this standard showed a strong, consistent m/z 87 ion and molecular ions which could be used to differentiate the individual peaks.
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Analit
Leírás
    Methyl octanoate 800 µg/mL
    Methyl nonanoate 800 µg/mL
    Methyl decanoate 800 µg/mL
    Methyl laurate 800 µg/mL
    Methyl myristate 800 µg/mL
    Methyl palmitate 800 µg/mL
    Methyl stearate 400 µg/mL
    Methyl arachidate 400 µg/mL
    Methyl behenate 400 µg/mL
    Methyl tetracosanoate 400 µg/mL
    Methyl hexacosanoate 400 µg/mL
    Methyl octacosanoate 400 µg/mL
    Methyl triacontanoate 400 µg/mL
    Összes mutatása (13)
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tobias Kind et al.
Analytical chemistry, 81(24), 10038-10048 (2009-11-26)
At least two independent parameters are necessary for compound identification in metabolomics. We have compiled 2 212 electron impact mass spectra and retention indices for quadrupole and time-of-flight gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) for over 1000 primary metabolites below 550 Da
Salvatore Abate et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(8), 1172-1180 (2010-03-20)
Many metabolomic applications use gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) under standard 70 eV electron ionization (EI) parameters. However, the abundance of molecular ions is often extremely low, impeding the calculation of elemental compositions for the identification of unknown compounds. On changing
Oliver Fiehn
Current protocols in molecular biology, 114, 30-30 (2016-04-03)
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)-based metabolomics is ideal for identifying and quantitating small-molecule metabolites (<650 Da), including small acids, alcohols, hydroxyl acids, amino acids, sugars, fatty acids, sterols, catecholamines, drugs, and toxins, often using chemical derivatization to make these compounds sufficiently
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration of the standard mixture? Fatty Acid Methyl esters Standard Mixture SMB00927-1ML
    1 answer
    1. The concentration for the analytes in the mixture is listed in the Product Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/315/235/smb00937bul-ms.pdf
      Helpful?