Merck
752738
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
Molekulatömeg:
125.17
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
98 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
Kiszerelés
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)