Merck
700630
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
95%
Szinonimák:
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4F3NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
133-137 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)