Merck
739804
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4F3NO2
Molekulatömeg:
191.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
154-158 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4(11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)