Merck
697958
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC(O)CH2C(O)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.460
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.1 °F
Lobbanási pont (C)
51.7 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)