Merck
345083
Sigma-Aldrich
Copper bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99%
Szinonimák:
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione copper(II) derivative, Cu(TMHD)2
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: copper
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Cu/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCIKJQZFNVXWPF-ATMONBRVSA-L
Általános leírás
Atomic number of base material: 29 Copper
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.