Merck
663980
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-methylbutyric acid-13C5 sodium salt
99 atom % 13C
Szinonimák:
α-Keto-3-methylbutyric acid-13C5 sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C5 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C5 sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C5 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-13C5
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH(13CH3)13CO13CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[Na+].[13CH3][13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIQBZDCJCRFGKA-JFGXUQBHSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.