348M-9
WT1 (6F-H2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F-H2, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (348M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (348M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (348M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (348M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (348M-98)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
izotípus
IgG1κ
szabályozó
kidney, mesothelioma, ovarian carcinoma (serous), testis
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
nuclear
Géninformáció
human ... WT1(7490)
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |