Merck
607568
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-methylbutyric acid-13C5,3-d sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C
Szinonimák:
α-Keto-3-methylbutyric acid-13C5,3-d sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C5,3-d sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C5,3-d sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C5,3-d sodium salt, Ketovaline-13C5,3-d sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-13C5,3-d, Sodium 3-methyl-2-oxobutyrate-13C5,3-d
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CD(13CH3)13CO13CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[Na+].[2H][13C]([13CH3])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1D,4+1,5+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIQBZDCJCRFGKA-MLIDLTAPSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.