Merck
688436
Sigma-Aldrich
DL-Serine-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3D3H4NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
OC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-FUDHJZNOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)