Fontos dokumentumok
604887
L-Serine-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
HO13CH213CH(NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
N[13C@@H]([13CH2]O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-GCCOVPGMSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?