Merck
615870
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-d5-alanine
greener alternative
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
99% (CP)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Han Guo et al.
Molecular biology and evolution, 37(4), 1090-1099 (2019-12-07)
Many plants emit diverse floral scents that mediate plant-environment interactions and attain reproductive success. However, how plants evolve novel and adaptive biosynthetic pathways for floral volatiles remains unclear. Here, we show that in the wild tobacco, Nicotiana attenuata, a dominant