Fontos dokumentumok
685720
3-(Biphenyl-4-yl)-5-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
Szinonimák:
TAZ
Teszt
97%
form
solid
mp
231-235 °C
fluoreszcencia
λex 280 nm; λem 372 nm in chloroform
Keringési energia
HOMO 6.4 eV
LUMO 2.8 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/p-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3nc[nH]n3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C30H27N3/c1-30(2,3)26-20-18-25(19-21-26)29-32-31-28(33(29)27-12-8-5-9-13-27)24-16-14-23(15-17-24)22-10-6-4-7-11-22/h4-21H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVFQEOPUXVPSLB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study