672315
Ursolic Acid
A cell-permeable plant-derived pentacyclic triterpene acid that displays anti-inflammatory, immunomodulatory, and antitumor activities.
Szinonimák:
Ursolic Acid, 3β-Hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, CG7, PTP1B Inhibitor VII, PTP Inhibitor XXVII, PTPN2/TCPTP Inhibitor II, SHP2 Inhibitor IV, 3β-Hydroxy-urs-12-en-28-oic acid, CG7, PTPN2/TCPTP Inhibitor II, SHP2 Inhibitor IV, PTP1B Inhibitor VII, PTP Inhibitor XXVII
Teszt
≥90% (GC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Pathak, A.K., et al. 2007. Mol. Cancer Res.5, 943.
Jung, S.H., et al. 2007. Biochem. J.403, 243.
Zhang, W., et al. 2006. Biochim. Biophys. Acta1760, 1505.
Shishodia, S., et al. 2003. Cancer Res.63, 4375.
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
580.5 °F
Lobbanási pont (C)
304.7 °C