Fontos dokumentumok
SML2382
SC75741
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
4SC-301, N-(5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-(1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl-4-piperidinyl)-4-thiazolecarboxamide, N-(6-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-(1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl-4-piperidinyl)-4-thiazolecarboxamide, SC 75741, V1810
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CSC(C2CCN(C3=C4C(C=CS4)=NC=N3)CC2)=N1)NC5=NC6=CC(C(C7=CC=CC=C7)=O)=CC=C6N5
InChI
1S/C29H23N7O2S2/c37-24(17-4-2-1-3-5-17)19-6-7-20-22(14-19)34-29(33-20)35-27(38)23-15-40-28(32-23)18-8-11-36(12-9-18)26-25-21(10-13-39-25)30-16-31-26/h1-7,10,13-16,18H,8-9,11-12H2,(H2,33,34,35,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNZVBFMXWNWVKG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3