Fontos dokumentumok
805459
DPEPO
Szinonimák:
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] ether oxide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Minőségi szint
Forma
powder
mp
276-281 °C
Keringési energia
HOMO 6.1 eV
LUMO 2.0 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-OXD (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-TDZ (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
SMILES string
O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=C(OC4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)=O)C=CC=C3
InChI
1S/C36H28O3P2/c37-40(29-17-5-1-6-18-29,30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)39-34-26-14-16-28-36(34)41(38,31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATTVYRDSOVWELU-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.