Fontos dokumentumok
734594
N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine
96%
Szinonimák:
N,N′-Bis(naphthalen-1-yl)-N,N′-bis(phenyl)benzidine, NPB, NPD
Teszt
96%
form
solid
mp
275-280 °C
279-283 °C (lit.)
Keringési energia
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.4 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
SMILES string
c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5cccc6ccccc56)c7cccc8ccccc78
InChI
1S/C44H32N2/c1-3-17-37(18-4-1)45(43-23-11-15-35-13-7-9-21-41(35)43)39-29-25-33(26-30-39)34-27-31-40(32-28-34)46(38-19-5-2-6-20-38)44-24-12-16-36-14-8-10-22-42(36)44/h1-32H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBHBKWKFFTZAHE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.