Merck
685380
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
amide functionalized, >90% carbon basis, D × L4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Szinonimák:
SWNT, amide functionalized
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Terméknév
Carbon nanotube, single-walled, amide functionalized, >90% carbon basis, D × L 4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Minőségi szint
Teszt
>90% carbon basis
Forma
powder
a címkézés mértéke
per 4 atom % (amide groups)
Mé × H
4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
szennyeződések
5-8% metals
oldhatóság
DMF: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
acetone: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
alcohols: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
funkcionális csoport
amide
Elkészítési megjegyzés
Electric Arc Discharge Method
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Molecular characterization of toxicity mechanism of single-walled carbon nanotubes.
Chen PH, et al.
Biomaterials, 34(22), 5661-5669 (2013)
Vibration characteristics of single- and double-walled carbon nanotubes functionalized with amide and amine groups
Ajori R, et al.
Physica B: Condensed Matter, 462, 8-1 (2015)
Cikkek
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Összes mutatása