900551
Graphene
amine functionalized, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
Jellemzők
avg. no. of layers 1 ‑ 5
összetétel
Carbon, >75%
Nitrogen, >2.5%
funkcionális csoport
amine
Related Categories
Általános leírás
- Functionalization agent: Octadecylamine.
- Solubility: Organic solvent.
- Thickness: 1-5 layers.
- Lateral size : 0.5-5 μm.
Alkalmazás
- Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
- Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
- Hydrophobic surface.
- Lubrication.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials