Fontos dokumentumok
719811
Carbon nanofibers
pyrolitically stripped, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Szinonimák:
PR-25-XT-PS, Conical carbon nanofibers
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
platelets (conical)
Minőségi szint
Teszt
>98% carbon basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Mé × H
100 nm × 20-200 μm
külső felület
54 m2/g
szennyeződések
<14,000 ppm Iron content
átlagos átmérő
130 nm
pórusméret
0.12 cm3/g average pore volume
89.3 Å average pore diameter
mp
3652-3697 °C
sűrűség
1.9 g/mL at 25 °C
térfogatsúly
0.5‑3.5 lb/cu.ft
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Pyrograf®-III vapor-grown carbon nanofibers are within the class of materials termed multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and are produced by the floating catalyst method.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.