Fontos dokumentumok
652490
Carbon nanotube, single-walled
carboxylic acid functionalized, >90% carbon basis,D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
Szinonimák:
SWNT, carboxylic acid functionalized
About This Item
Javasolt termékek
product name
Carbon nanotube, single-walled, carboxylic acid functionalized, >90% carbon basis, D × L 4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
Minőségi szint
Teszt
>90% carbon basis
form
powder
Jellemzők
avg. no. of layers 1
a címkézés mértéke
1.0-3.0 atom% carboxylic acid
Mé × H
4-5 nm × 0.5-1.5 μm , bundle dimensions
szennyeződések
5-8% metals
oldhatóság
H2O: dispersible 0.1 mg/mL
DMF: dispersible 1.0 mg/mL
funkcionális csoport
carboxylic acid
Kiszerelés
Fizikai tulajdonságok
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon-based Sustainable Organic Electronics (SOE) limit the use of critical elements and biodegrade at their end-of-life. This review offers insight on how structural and energy disorder in these materials influence device performance and includes evaluations of various transport models and their limitations.
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.