Fontos dokumentumok
928054
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Szinonimák:
MWCNTs
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NB.43
Terméknév
Multiwalled carbon nanotubes, functionalized powder, L/D ~ 1000, ≥99.9 wt. % MWCNT basis
Minőségi szint
Teszt
≥99.9 wt. % MWCNT basis
összetétel
COOH Content, 1.20 wt. %
Hosszúság
10-30 μm
Átmérő
10-20 nm , outer
külső felület
≥233 m2/g
szennyeződések
<0.1 wt. % Ash
vezetőképesség
(Electrical Conductivity: >= 10-2S/cm)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Alkalmazás
Our high-purity functionalized multiwalled carbon nanotubes can be used for nanocomposites to increase electrical conductivity or mechanical properties given its high conductivity and aspect ratio. Its functionalization allows stable formulations during your nanocomposite preparation. For instance, this product has shown stability within a gelatin based bioink: not observed any change in impedance over 6 months of real time and 3 years of accelerated time.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)