Fontos dokumentumok
901019
Carbon nanotube, multi-walled
50-90 nm diameter, >95% carbon basis
Szinonimák:
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
Javasolt termékek
leírás
D/G ratio: 0.1 (by Raman spectroscopy)
Real density: 2.1 g/cm^3 (by Pycnometer)
Minőségi szint
Teszt
>95% carbon basis
profilarány
>100 , by FE-SEM
külső felület
28 m2/g , by N<SUB>2</SUB> adsorption
átmérő
50-90 nm
65 nm (by FE-SEM)
mp
3652-3697 °C (lit.)
sűrűség
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
0.007 g/cm3 (by HCC method)
Általános leírás
Alkalmazás
Due to their high magnetic sensitivity, MWCNT/manganese–zinc ferrite nanocomposites can be used in integrated nanoscale electronic systems.
They can also be used tofabricate sensors for strain-sensing applications because of their highmechanical flexibility and stability.
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent conductivity
- Light weight
- Chemical stability
- Large surface area
- High mechanical strength
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)