Fontos dokumentumok
412988
Carbon nanotube, multi-walled
as-produced cathode deposit, >7.5% MWCNT basis, O.D. × L 7-15 nm × 0.5-10 μm, avg. no. of layers, 5 ‑ 20
Szinonimák:
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
Teszt
>7.5% MWCNT basis
Forma
powder
Jellemzők
avg. no. of layers 5 ‑ 20
összetétel
carbon content, >99% TGA
külső átmérő × H
7-15 nm × 0.5-10 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
sűrűség
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.