Fontos dokumentumok
639230
Carbon nanotube, single-walled
polyaminobenzene sulfonic acid functionalized, 75-85%carbon basis, D × L 1.1 nm × 0.5-1.0 μm , bundle dimensions
Szinonimák:
Carbon nanotube, single-walled, PABS functionalized, SWNT, PABS functionalized
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carbon nanotube, single-walled, polyaminobenzene sulfonic acid functionalized, 75-85% carbon basis, D × L 1.1 nm × 0.5-1.0 μm , bundle dimensions, avg. no. of layers, 1
Minőségi szint
Teszt
75-85% carbon basis
Forma
powder
molekulatömeg
average Mw 400-600 g/mol (PABS)
Jellemzők
avg. no. of layers 1
a címkézés mértéke
65% (PABS, typical)
Mé × H
1.1 nm × 0.5-1.0 μm , bundle dimensions
szennyeződések
4% metals
oldhatóság
ethanol: 0.05 mg/mL
DMF: 0.1 mg/mL
H2O: 5.0 mg/mL (As determined by near-IR absorbance spectroscopy.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.