Merck
900711
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
≥98% carbon basis, avg. no. of layers, 1
Szinonimák:
ZEONANO, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98% carbon basis
<1% (ash)
Forma
powder or flakes
Jellemzők
avg. no. of layers 1
Hosszúság
300-500 μm , in forest
átlagos átmérő
3-5 nm
külső felület
800-1000 m2/g , by BET
szennyeződések
500 ppm Fe (max)
szín
black
mp
3652-3697 °C (lit.)
sűrűség
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Alkalmazás
  • Electrode in power storage devices.
  • Additives in structural materials.
  • Flexible electronic materials.
Elkészítési megjegyzés
Super-growth (SG) method.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lorena González-Legarreta et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(46), 5642-5647 (2020-11-14)
Understanding the biological effects triggered by nanomaterials is crucial, not only in nanomedicine but also in toxicology. The dose-response relation is relevant in biological tests due to its use for determining appropriate dosages for drugs and toxicity limits. Carbon nanotubes
Cikkek
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.