Fontos dokumentumok
901634
Carbon nanotube, single-walled
Low metal content, avg. no. of layers, 1
Szinonimák:
CNT, Tuball, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Number of CNT layers: Single layer by TEM
Teszt
≥93% (carbon as SWNT by TEM, TGA)
>99% (carbon content, EDX, TGA)
Forma
powder
Jellemzők
avg. no. of layers 1
Hosszúság
>5 μm , By AFM
Átmérő
1.2-2.0 nm , By Optical absorption
szennyeződések
<1% Metal impurities (TGA, By EDX)
szín
black
mp
3652-3697 °C (lit.)
sűrűség
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.