Merck
333441
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
sűrűség
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate is an ester. The reduction of methyl (4-trifluoromethyl)benzoate catalyzed by MoO2Cl2 was reported.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Silane/ MoO2Cl2 as an efficient system for the reduction of esters.
Fernandes AC and Rom?o CC.
J. Mol. Catal. A: Chem., 253(1), 96-98 (2006)