Merck
641979
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-iodobenzoate
97%
Méret kiválasztása
5 G
19 800,00 Ft
19 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
19 800,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9IO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5880 (lit.)
sűrűség
1.641 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
iodo
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H9IO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl 4-iodobenzoate can be used in the synthesis of biphenyl derivatives via Negishi cross coupling with the intermediates of the type ArMg(tmp)·2LiCl (tmp = trimethylolpropane).[1] It can also be used as a starting material in the synthesis of p-carbomethoxyphenylmagnesium bromide, a polyfunctional organometallic reagent that can be used as building block in the synthesis of complex target molecules.[2]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Preparation and reactions of functionalized arylmagnesium reagents"
Jensen EA, et al.
Synthesis, 2002(04), 0565-0569 (2002)
"Direct Magnesiation of Polyfunctionalized Arenes and Heteroarenes Using (tmp) 2Mg? 2 LiCl"
Clososki.CG, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 46(40), 7681-7684 (2007)