Merck
706388
Sigma-Aldrich
Methyl 3-iodobenzoate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7IO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
46-50 °C
funkcionális csoport
ester
iodo
SMILES string
COC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPXOIGSBRLCOSD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)