Merck
721298
Sigma-Aldrich
Pyruvic-1,2-13C2 acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CO13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
bp
165 °C (lit.)
sűrűség
1.295 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)