Merck
606081
Sigma-Aldrich
Citric acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
13C Labeled citric acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO13C(13CO2H)(13CH213CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
form
solid
mp
153-159 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Claudiane Guay et al.
PloS one, 8(10), e77097-e77097 (2013-10-17)
Cytosolic NADPH may act as one of the signals that couple glucose metabolism to insulin secretion in the pancreatic ß-cell. NADPH levels in the cytoplasm are largely controlled by the cytosolic isoforms of malic enzyme and isocitrate dehydrogenase (IDHc). Some
Stacy A Voils et al.
Thrombosis research, 165, 6-13 (2018-03-16)
Incidence of venous thromboembolism (VTE) in critically ill patients remains unacceptably high despite widespread use of thromboprophylaxis. A systems biology approach may be useful in understanding disease pathology and predicting response to treatment. Metabolite profile under specific environmental conditions provides