Merck
608483
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-3-13C, 3,3,3-d3
50-60 atom % D, 99 atom % 13C
Szinonimák:
Pyruvic acid-3-13C,d3 sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
13CD3COCO2Na
Molekulatömeg:
114.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
molekulatömeg
112.54 by atom % calculation (at 50 atom % D)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-SPZGMPHYSA-M
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.