Merck
603953
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Hydroxyacetic acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥99% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)