Merck
674117
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C2H7O3Na
Molekulatömeg:
128.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)