G005048
GC Analysis of 3-Hydroxybutyric Acid Methyl Ester Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-DP
suitable for GC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIRALDEX B-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78023AST)
oven: 80 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 3-hydroxybutyric acid methyl ester enantiomers
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
clinical
Jogi információk
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)