Merck
691682
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid- 3,4-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C13CH213CH2CH(NH2)CO2H
Molekulatömeg:
149.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
form
solid
molekulatömeg
149.10 by atom % calculation
mp
205 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
N[C@@H]([13CH2][13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-JBAKHTSASA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)