Merck
606030
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-13C4
99 atom % 13C
Szinonimák:
DL-3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH(OH)13CH213CO2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chloë Goossens et al.
Critical care (London, England), 25(1), 252-252 (2021-07-19)
Muscle weakness is a complication of critical illness which hampers recovery. In critically ill mice, supplementation with the ketone body 3-hydroxybutyrate has been shown to improve muscle force and to normalize illness-induced hypocholesterolemia. We hypothesized that altered cholesterol homeostasis is