Fontos dokumentumok
96662
Trihexyltetradecylphosphonium bromide
≥95%
Szinonimák:
Tetradecyltrihexylphosphonium bromide
Teszt
≥95%
≥95.0% (T)
Forma
solid
sűrűség
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJELOMHXBLDMDB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Preparation of ionic liquids via solvent-free anion metathesis reaction
- Preparation of tetraalkylphosphonium tungstophosphate and isopolytungstate Lindquist cluster anion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?