Merck
673706
Sigma-Aldrich
Methyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
97%
Szinonimák:
3-Formyl-4-hydroxybenzoesäure-methylester, 5-(Methoxycarbonyl)salicylaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
80-84 °C
funkcionális csoport
aldehyde
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)6-2-3-8(11)7(4-6)5-10/h2-5,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ADSJCWKOKYOJSZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)