Fontos dokumentumok
137286
5-Bromosalicylaldehyde
98%
Szinonimák:
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
Teszt
98%
Forma
powder
mp
102-106 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
5-Bromosalicylaldehyde is generally used to synthesize schiff bases, and triphenyltin complexes.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)