Fontos dokumentumok
275352
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
98%
Szinonimák:
5-Nitrosalicylaldehyde
Teszt
98%
mp
125-128 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
nitro
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The interaction of 2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde and chlorogenic acid (CHL) with the components of the rat hepatic glucose 6-phosphatase system was studied.
Fizikai tulajdonságok
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)