Fontos dokumentumok
447706
5-Chlorosalicylaldehyde
98%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde, 4-Chloro-2-formylphenol, 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde, 5-Chloro-o-salicylaldehyde, 5-Chlorosalicyaldehyde
Teszt
98%
form
solid
mp
100-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?