Merck
633488
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
97%
Szinonimák:
5-Carboxysalicylaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
246-250 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)